Merck
692026
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl bromide
97%
Sinónimos:
1-(2-Bromoethyl)-2-methylbenzene, 1-Bromo-2-o-tolyethane, 2-(2-Bromoethyl)toluene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11Br
Número de CAS:
Peso molecular:
199.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5571
densidad
1.179 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
PZXWZXNXBNIAHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)