Merck
691852
Sigma-Aldrich
1,3,6-Trichloroisoquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4Cl3N
Número de CAS:
Peso molecular:
232.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
125-129 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl3N/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)13-9(7)12/h1-4H
Clave InChI
IQEHNPFLYOSKCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)