Merck
689726
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (R)-3-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.28
Beilstein:
10537871
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]/D -24.0±1.0°, c = 0.5 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.477-1.479
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
OGCCBDIYOAFOGK-MRVPVSSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)