689661
(1S,2S)-(+)-Norpseudoephedrine
≥98.0% (NT)
Sinónimos:
(+)-Cathine, (+)-Pseudonorephedrine, (1S,2S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, D-(+)-Norpseudoephedrine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (NT)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D +34.0±2.0°, c = 3.5 in ethanol
control farmacológico
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9+/m0/s1
Clave InChI
DLNKOYKMWOXYQA-IONNQARKSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)