Merck
689297
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
98%
Sinónimos:
2-Bromo-4-formylpyridine, 2-Bromoisonicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
186.01
Beilstein/REAXYS Number:
4243166
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
El producto 689297 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Quality Level
assay
≥97.5% (GC)
98%
form
crystals
functional group
aldehyde
bromo
SMILES string
Brc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
InChI key
RTWLIQFKXMWEJY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)