689246
Methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate
97%
Sinónimos:
5-Hydroxy nicotinic acid methyl ester, Methyl 5-hydroxynicotinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
assay
≥96.5% (HPLC)
97%
form
powder
SMILES string
COC(=O)c1cncc(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-2-6(9)4-8-3-5/h2-4,9H,1H3
InChI key
KJJSHOHQQHACLE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?