Merck
688878
Ethyl cyclopropylideneacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Beilstein:
4175952
Número MDL:
cadena SMILES
CCOC(=O)C=C1CC1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)