Merck
68822
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
323.34
Beilstein:
9348574
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-17(22)19(9-10-19)20-18(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,23)(H,21,22)
Clave InChI
OPPOISJKHBLNPD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)