Merck
687847
Sigma-Aldrich
Quinoxaline N-oxide
97%
Sinónimos:
1-Oxide quinoxaline
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 5,230.00
MXP 5,230.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 5,230.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 5,230.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
121-125 °C
cadena SMILES
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
Clave InChI
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Coupling partner in Pd-catalyzed direct arylation reactions.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)