Merck
687359
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-13C4,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
Fmoc-L-Asparagine-13C4,15N2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C15H1815N2O5
Peso molecular:
360.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
95% (CP)
mp
~190 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
2-8°C
cadena SMILES
[15NH2][13C](=O)[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i9+1,16+1,17+1,18+1,20+1,21+1
Clave InChI
YUGBZNJSGOBFOV-LMDSVMOMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)