Merck
686972
Sigma-Aldrich
2-Trifluoromethyl-3-aminopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5F3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
68-72 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-4(10)2-1-3-11-5/h1-3H,10H2
Clave InChI
XZKZVCLLDKWOKM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)