Merck
686778
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyridine-2-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-62 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1cnc(C#N)c(C)c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-3-7(2)8(4-9)10-5-6/h3,5H,1-2H3
Clave InChI
MYBGPKXHLYUSQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)