Merck
685712
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dihexylfluoren-2,7-diyl)-co-(anthracen-9,10-diyl)]
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
mol peso
>20,000
mp
407-456 °C
fluorescencia
λex 375 nm; λem 441 nm in chloroform
Características y beneficios
Polymer end-capped with 3,5-dimethylbenzene.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study