Merck
68416
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-(+)-1-Benzyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO
Número de CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (GC)
actividad óptica
[α]/D +74±2°, neat
índice de refracción
n20/D 1.541
cadena SMILES
OC[C@H]1CCCN1Cc2ccccc2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)