Merck
683884
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
229.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
85-90 °C
functional group
nitrile
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,1-4H3
InChI key
SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)