Merck
683698
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
186.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
167-173 °C
grupo funcional
hydrazine
cadena SMILES
Cl[H].Cc1cc(C)c(NN)c(C)c1
InChI
1S/C9H14N2.ClH/c1-6-4-7(2)9(11-10)8(3)5-6;/h4-5,11H,10H2,1-3H3;1H
Clave InChI
XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)