Merck
683078
Sigma-Aldrich
2,6-Dineopentylaniline
95%
Sinónimos:
2,6-Bis(2,2-dimethylpropyl)benzeneamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H27N
Número de CAS:
Peso molecular:
233.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
41-46 °C
SMILES string
CC(C)(C)Cc1cccc(CC(C)(C)C)c1N
InChI
1S/C16H27N/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9H,10-11,17H2,1-6H3
InChI key
MVMYJQKKCVQHEN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)