Merck
682683
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid methyl ester
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H29BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.484
density
0.913 g/mL at 25 °C
SMILES string
COB(OC)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H29BO2/c1-11(2)14-9-15(12(3)4)17(18(19-7)20-8)16(10-14)13(5)6/h9-13H,1-8H3
InChI key
KRQWDHHDTSORLQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)