Merck
68249
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-trans-3-Methyloxirane-2-methyl 4-nitrobenzoate
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
(2S,3S)-(−)-3-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
237.21
Beilstein/REAXYS Number:
6274744
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −46±2°, c = 2.5% in chloroform
mp
103-105 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@H]1COC(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Other Notes
Protected epoxy alcohol which can be directly substituted at C-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S.Y. Ko et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 667-667 (1987)