Merck
682438
Sigma-Aldrich
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinónimos:
α, α, α-Trifluoro-6-nitro-ortho-toluidine, 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5F3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
48-52 °C
cadena SMILES
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)11)12(13)14/h1-3H,11H2
Clave InChI
MFLJFFUIURSSKM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)