Merck
682055
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol
95%
Sinónimos:
5-Hydroxy-1-methylpyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
98.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
mp
110-114 °C
SMILES string
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
InChI key
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)