Merck
682004
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-(2-methylquinoline)formamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
276.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
57-62 °C
SMILES string
[H]C(=O)N(Cc1ccccc1)Cc2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H16N2O/c21-14-20(12-15-6-2-1-3-7-15)13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)19-17/h1-11,14H,12-13H2
InChI key
UCIKFROUISXGMV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)