Merck
681881
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
132-145 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCn1nc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-9-6(7(10)11)4-5(2)8-9/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)