681857
3-Chlorobenzoylacetonitrile
97%
Sinónimos:
3-Chloro-β-oxobenzenepropanenitrile, 3-Chlorophenacyl cyanide, 3-Oxo-3-(3-chlorophenyl)propionitrile
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
79-83 °C
functional group
chloro
ketone
nitrile
SMILES string
Clc1cccc(c1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2
InChI key
IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)