Merck
681040
Sigma-Aldrich
Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
2-Benzothiazolecarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
207.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
68-72 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)9-11-7-5-3-4-6-8(7)14-9/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)