Merck
680796
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
Sinónimos:
1,2-Dihydro-5-(3-pyridinyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
178.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
296-302 °C
SMILES string
Sc1nnc([nH]1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-9-6(10-11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
InChI key
GAYWCADKXYCKCG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3