Merck
68054
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-nitrophenethylamine hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
216.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (AT)
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AgNO3, titration)
functional group
amine
nitro
SMILES string
Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
InChI key
VGJDSNZOPPZCTB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)