Merck
680397
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzyl bromoacetate
97%
Sinónimos:
Bromoacetic acid 4-nitrobenzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8BrNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
274.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
50-55 °C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)CBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-9(12)15-6-7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
ADHFTAKIDKDGBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)