680052
3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
3-Chloropicolinic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
131 °C (dec.)
functional group
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1ncccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?