Merck
680001
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thiopheneboronic acid pinacol ester
96%
Sinónimos:
4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17BO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
224.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5039
bp
72-75 °C/0.2-0.3 mmHg
densidad
1.031 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1cscc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-15-7-9(8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
XXSMGZQARORQMO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)