Merck
679992
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantane-1-methanol
97%
Sinónimos:
3,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)adamantane, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
194.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
58-62 °C
SMILES string
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(CO)(C3)C2
InChI
1S/C13H22O/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-
InChI key
RVWLWJAOIBEWAV-WNGYAQOMSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c