679984
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
97-105 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H20O2/c1-11-3-9-4-12(2,6-11)8-13(5-9,7-11)10(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-,11+,12-,13-
Clave InChI
BSWOQWGHXZTDOO-YYTOVBPXSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?