679593
2-Bromopropenal diethyl acetal
90%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.4504
densidad
1.2498 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(OCC)C(Br)=C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
VQLKZHRHQPEXFT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48.89 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)