Merck
679569
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-2-propionic acid
97%
Sinónimos:
3-(Benzo[b]thiophen-2-yl)propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
206.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
137-141 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H10O2S/c12-11(13)6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)14-9/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13)
InChI key
KWKJBEPHOXIJJN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)