Merck
679550
Sigma-Aldrich
N-Boc-&945;-(phenylsulfonyl)isobutylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
313.41
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
109-114 °C
cadena SMILES
CC(C)CN(C(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4S/c1-12(2)11-16(14(17)20-15(3,4)5)21(18,19)13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3
Clave InChI
ILVKRAHSTKXYMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)