Merck
679496
Sigma-Aldrich
QuadraSil® TA
extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading
Sinónimos:
QuadraSil® triamine
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensión del etiquetado
0.5-1.5 mmol/g loading
Aplicación
Metal scavenger: Au, Cd, Co, Cu, Fe, Pd[1], Pt, Rh, Ru, V, Zn, Pb
Información legal
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Junichi Nakajima et al.
Talanta, 79(4), 1050-1054 (2009-07-21)
A flow injection analysis (FIA) method using on-line separation and preconcentration with a novel metal scavenger beads, QuadraSil TA, has been developed for the ICP-OES determination of traces of palladium. QuadraSil TA contains diethylenetriamine as a functional group on spherical