678090
Isopropyl myristate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
bulk density
0.856 g/mL(lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3/i15+1,17+1
InChI key
AXISYYRBXTVTFY-YSNSLIITSA-N
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)