Merck
678058
Sigma-Aldrich
2-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole monohydrochloride
97%
Sinónimos:
3, 5, 3′, 5′-Tetramethyl-1H, 2′H-2, 2′-methanylylidene-bis-pyrrole; hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
220-224 °C
cadena SMILES
Cl.CC1=NC(=C\c2[nH]c(C)cc2C)\C(C)=C1
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-8-5-10(3)14-12(8)7-13-9(2)6-11(4)15-13;/h5-7,14H,1-4H3;1H/b13-7+;
Clave InChI
SONPMPUHCHDTQZ-FTPOTTDRSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)