Merck
677884
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methoxypyridine-3-carboxylate
90%
Sinónimos:
Methyl 5-methoxy-3-pyridinecarboxylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC5H3NCOOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
54-59 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1cncc(OC)c1
InChI
1S/C8H9NO3/c1-11-7-3-6(4-9-5-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
JIRJAOSTLIQOCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)