676284
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
100-104 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7ClN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Clave InChI
HLCXWJKNVWWWOF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)