675350
6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
97%
Sinónimos:
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbstyril
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
236-240 °C
SMILES string
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
InChI key
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)