674559
Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-nicotinic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
171.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.537
bp
150 °C/1 mmHg
densidad
1.314 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?