Merck
674532
Sigma-Aldrich
2-Bromoacrylonitrile
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H2BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
131.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.482
bp
48-54 °C/150 mbar
densidad
1.595 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
BrC(=C)C#N
Clave InChI
CMPIGRYBIGUGTH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
May form precipitate upon standing which does not affect use
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)