Merck
674478
Sigma-Aldrich
Bis(16-Hydroxyhexadecyl) disulfide
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H66O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
547.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
93-97 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C32H66O2S2/c33-29-25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-31-35-36-32-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26-30-34/h33-34H,1-32H2
Clave InChI
ZHTKKUFQSKSIKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)