Merck
673595
Sigma-Aldrich
Poly[bis(alkoxy)(aryloxy)phosphazene], 2,2,2-trifluoroethoxy, 2,4,5-trichlorophenoxy substituted (1.6:0.4)
(1.6:0.4)
Sinónimos:
Poly[bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-co-bis(2,4,5-trichlorophenoxy)-co-(2,2,2-trifluoroethoxy)-(2,4,5-trichlorophenoxy)phosphazene]
About This Item
Fórmula lineal:
[N=P(OCH2CF3)1.6(OC6H2Cl3)0.4]n
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
solid
feed ratio
(1.6:0.4)
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)