Merck
673102
Sigma-Aldrich
Z-D-Prolinol
97%
Sinónimos:
(R)-2-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.5396
densidad
1.135 g/mL at 25 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO3/c15-9-12-7-4-8-14(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2/t12-/m1/s1
Clave InChI
BJTNHGVCFWDNDP-GFCCVEGCSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)