Merck
672548
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-methoxy-9-phenoxyacridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H14ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
335.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97.5-102.5% (T)
98%
mp
153-156 °C
cadena SMILES
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Oc4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C20H14ClNO2/c1-23-15-8-10-18-17(12-15)20(24-14-5-3-2-4-6-14)16-9-7-13(21)11-19(16)22-18/h2-12H,1H3
Clave InChI
CKWITQOQGJPKOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)