672459
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrole
95%
Sinónimos:
cataCXium® POMeCy
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
COc1ccccc1-n2cccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C23H32NOP/c1-25-22-16-9-8-15-21(22)24-18-10-17-23(24)26(19-11-4-2-5-12-19)20-13-6-3-7-14-20/h8-10,15-20H,2-7,11-14H2,1H3
Clave InChI
JUZAKZRALSJLOV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Used as ligand in arylation reaction with bromobenzene, and phosphorylation reactions with chlorophosphines
- Cocatalyst in palladium-catalyzed Suzuki coupling reactions
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)