Merck
672084
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
97%
Sinónimos:
(S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.28
Beilstein:
8905233
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (NT)
97%
Formulario
solid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.5% (GC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
Aplicación
(S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine can be used as a building block to synthesize:
  • Imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as potent IKKβ inhibitors.[1]
  • 1,2-dicarba-closo-dodecaborane (o-carborane) and 1,7-dicarba-closo-dodecaborane (m-carborane) derivatives as potential D2 receptor antagonists.[2]
  • Pyrrolidine based Merrifield resin as a chiral organocatalyst for the asymmetric Michael addition reaction of ketones with nitrostyrenes.[3]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of D2 receptor ligand analogs incorporating one dicarba-closo-dodecaborane unit
Vazquez, N, et al.
Tetrahedron Letters, 52(5), 615-618 (2011)
Recyclable Merrifield resin-supported organocatalysts containing pyrrolidine unit through A3-coupling reaction linkage for asymmetric Michael addition
Liu J, et al.
Chirality, 22(4), 432-441 (2010)
Discovery of imidazo [1, 2-b] pyridazines as IKK? inhibitors. Part 3: Exploration of effective compounds in arthritis models
Shimizu H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(15), 4550-4555 (2011)