Merck
672080
Sigma-Aldrich
S-sec-Butyl chlorothioformate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)SCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
152.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4773
densidad
1.1070 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-3-4(2)8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
QMEKFEIJHUSKSJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)